Läs mer
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium för kortvarig celllagring
Produktkod. p-7163257 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16399855
Brand: MP Biomedicals™ 092780349
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2-8 CELLsius är en cytoskyddande, proteinfri, färdig att använda biolösning utan DMSO för korttidslagring av celler eller vävnad.
  • För korttidsförvaring, lägg till kall (2 till 8 Â °C) 2-8 CELLsium vid en rekommenderad cellkoncentration på 1 x 10 6 mL till 8 x 10 6 mL
  • 2-8 CELLsium kan avlägsnas efter centrifugering, cellkoncentrationen justeras och överföras till en lämplig odlingskolv med tillväxtmedium
  • Det kommer att hålla cellerna friska medan de befinner sig i en tillfällig åldrande fas, till skillnad från vanliga tillväxtmedier, som inte kan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Kortvarig celllagring
Kvantitet 100 ml
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 till 8 °C