missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(8-Chloroperfluorooctyloxy)tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(8-Chloroperfluorooctyloxy)tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride (Technical Grade) |
| CAS | 73606-15-2 |
| Molekylformel | C10ClF21O3S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-((8-Chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C10ClF21O3S/c11-7(24,25)5(20,21)3(16,17)1(12,13)2(14,15)4(18,19)6(22,23)8(26,27)35-9(28,29)10(30,31)36(32,33)34 |
| LEDER | FC(F)(Cl)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F |
| IUPAC-namn | 2-(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 634.59 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?