Läs mer
2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30968501
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
250mg
25g
500g
5g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30968501 500 g 500g
30960472 100 mg 100mg
30966598 250 mg 250mg
30956432 100 g -
30949609 10 g 10g
30956233 1 g 1g
30961060 25 g 25g
30951545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30968501 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14328500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 31574-87-5
Molekylformel C12H6Br2S
MDL-nummer MFCD00092755
Kvantitet 500 g
LEDER BrC1=CC=C2C(C3=CC(Br)=CC=C3S2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 342.05
Procent renhet 97%