Läs mer
2,8-Dihydroxyadenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,8-Dihydroxyadenine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O2/c6-2-1-3(9-4(11)7-1)10-5(12)8-2/h(H5,6,7,8,9,10,11,12) |
| Formel vikt | 167.0443 |
| Procent renhet | >95% |