Läs mer
2-(9-karbazolyl)etylboronsyra pinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335355
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335355 250 mg 250mg
11325355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19580.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 608534-41-4 | C20H24BNO2 | 321.227 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608534-41-4
Molekylformel C20H24BNO2
Molekylvikt (g/mol) 321.227
MDL-nummer MFCD03788738
InChI-nyckel NTUZDLWSQJRXAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9-carbazolyl ethylboronic acid pinacol ester, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 45925651
IUPAC-namn 9-[2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)etyl]karbazol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 111°C to 113°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 321.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.