Läs mer
2,9-dimetyl-1,10-fenantrolin, 98 %
Produktkod. 15445879
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445879 25 g 25g
15435879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63698.14
 Begränsad artikel
I lager
Reagens för kolorimetrisk bestämning av koppar | CAS: 484-11-7 | C14H12N2 | 208,264 g/mol
2,9-dimetyl-1,10-fenantrolin används som ett reagens för kolorimetrisk bestämning av koppar och fungerar som ett kelatbildande medel. Det används också vid syntesen av arly-ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,9-dimetyl-1,10-fenantrolin används som ett reagens för kolorimetrisk bestämning av koppar och fungerar som ett kelatbildande medel. Det används också vid syntesen av arly-ketoner.
Löslighet
Något löslig i vatten och lätt petroleum. Löslig i metanol, etanol, aceton, eter och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 484-11-7
Molekylformel C14H12N2
Molekylvikt (g/mol) 208.264
MDL-nummer MFCD00004973
InChI-nyckel IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym neocuproine, neocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl, 2,9-dimethylphenanthroline, 2,9-dimethyl-o-phenanthroline, neo-cuproin, neocuproine hemihydrate, dmphen, unii-8e7d2sh3bv, 8e7d2sh3bv
PubChem CID 65237
IUPAC-namn 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolin
LEDER CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Smältpunkt 159 °C till 164 °C
Färg Brun till vit
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,6449
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten och lätt petroleum; Löslig i metanol, etanol, aceton, eter och bensen.
Formel vikt 208.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.