Läs mer
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate, 98+%
Produktkod. 11410233
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410233 5 g 5g
11420233 25 g 25g
11404050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11398.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34302-69-7 | C28H26N4O | 434.54 g/mol
2,9-dimetyl-1,10-fenantrolinhemihydrat, används som reagens för spektrofotometrisk bestämning av koppar. Det används som mellanprodukt inom medicin och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,9-dimetyl-1,10-fenantrolinhemihydrat, används som reagens för spektrofotometrisk bestämning av koppar. Det används som mellanprodukt inom medicin och kemisk forskning.
Löslighet Det är lösligt
i metanol: 0,1 g/ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34302-69-7
Molekylformel C28H26N4O
Molekylvikt (g/mol) 434.54
MDL-nummer MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
InChI-nyckel IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
PubChem CID 67652146
IUPAC-namn 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolin;hydrat
LEDER O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
Smältpunkt 160°C to 164°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 153179
Merck Index 14,6449
Löslighetsinformation It is soluble in methanol: 0.1g/mL.
Formel vikt 217.27 (208.26 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.