Läs mer
2,9-dimetyl-4,7-difenyl-1,10-fenantrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3757490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10255970
Brand: Thermo Scientific Acros 161340010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4733-39-5
Molekylformel C26H20N2
Molekylvikt (g/mol) 360.46
MDL-nummer MFCD00004972
InChI-nyckel STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
PubChem CID 65149
IUPAC-namn 2,9-dimetyl-4,7-difenyl-1,10-fenantrolin
LEDER CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 277°C to 285°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 23, IV, 2160
Merck Index 15, 1005
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,chloroform,benzene
Formel vikt 360.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.