missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(9H-Carbazol-1-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(9H-Carbazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 131023-43-3 |
| Molekylformel | C14 H11 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Carbazolylacetic acid, Carbazole-1-acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c16-13(17)8-9-4-3-6-11-10-5-1-2-7-12(10)15-14(9)11/h1-7,15H,8H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)Cc1cccc2c3ccccc3[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 2-(9H-carbazol-1-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.243 |
| Formel vikt | 225.079 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?