Läs mer
2-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4-methylpentanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799595
Change view
Amber Glass Bottle; 10g
Produktkod.
10799595 Amber Glass Bottle; 10g
1 options
Produktkod. 10799595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB05198EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-methylpentanoic acid
CAS 35661-60-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C21H23NO4
Linjär formel FMOC-NHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
MDL-nummer MFCD00037133
Kvantitet 10g
Specifikt rotationsförhållande − 26.00 (24.00°C c=1,DMF)
Synonym fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
InChI-nyckel CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
LEDER CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 353.418
PubChem CID 1549133
Formel vikt 353.42