missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(9Z)-9-Octadecenyloxy]-1,3-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(9Z)-9-Octadecenyloxy]-1,3-propanediol |
| CAS | 2929-07-9 |
| Molekylformel | C21H42O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-21(19-22)20-23/h9-10,21-23H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | OCC(CO)OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-[(Z)-octadec-9-enoxy]propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.56 |
| Formel vikt | 342.3134 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?