missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(Beta-D-2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-D-galactopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-D-galactopyranose |
| CAS | 95673-98-6 |
| Molekylformel | C16H28N2O11 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-3-O-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-2-deoxy-D-galactose, GlcNAc1beta-3GalNAc |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)11(23)7(3-19)28-16(9)29-14-10(18-6(2)22)15(26)27-8(4-20)12(14)24/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22) |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]2NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[2-[3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.4 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?