missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(a-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose |
| CAS | 76211-71-7 |
| Molekylformel | C14 H25 N O10 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO10/c1-4-8(18)10(20)11(21)14(23-4)25-12-6(3-16)24-13(22)7(9(12)19)15-5(2)17/h4,6-14,16,18-22H,3H2,1-2H3,(H,15,17)/t4-,6+,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13?,14-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)C(O)O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.35 |
| Formel vikt | 367.1478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?