Läs mer
2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(beta-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose |
| CAS | 209977-51-5 |
| Molekylformel | C14 H25 N O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | D-Galactopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-, 2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-D-galactopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-D-galactose, 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO11/c1-4(17)15-7-10(20)9(19)6(25-13(7)23)3-24-14-12(22)11(21)8(18)5(2-16)26-14/h5-14,16,18-23H,2-3H2,1H3,(H,15,17)/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12-,13+,14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.35 |
| Formel vikt | 383.1428 |