Läs mer
2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosyl Azide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Azide |
| CAS | 29847-23-2 |
| Molekylformel | C8 H14 N4 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranosyl azide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-azido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.22 |
| Formel vikt | 246.0964 |