missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone |
| CAS | 19026-22-3 |
| Molekylformel | C8 H13 N O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC1=O |
| IUPAC-namn | N-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-oxooxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.19 |
| Formel vikt | 219.0743 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?