Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2-acetamido-2-deoxi-D-glukopyranos, 98 %
Produktkod. p-3735230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 10460521
Brand: Thermo Scientific Chemicals 270940100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7512-17-6
Molekylformel C8H15NO6
Molekylvikt (g/mol) 221.21
MDL-nummer MFCD00061615
InChI-nyckel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Synonym N-Acetyl-D-glucosamine
IUPAC-namn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetamid
LEDER CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Förlust vid torkning 2% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 4494
Specifikt rotationsförhållande + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Specifik rotation +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Formel vikt 221.21
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.