Läs mer
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucuronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucuronic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO7/c1-2(10)9-3-4(11)5(12)6(7(13)14)16-8(3)15/h3-6,8,11-12,15H,1H3,(H,9,10)(H,13,14)/t3-,4-,5+,6+,8?/m1/s1 |
| Formel vikt | 235.069 |