missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-2-deoxy-N-[N-(benzyloxycarbonyl)-Epsilon-aminocaproyl]-Beta-D-glucopyranosylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-2-deoxy-N[N-(benzyloxycarbonyl)-e-aminocaproyl]- |
| CAS | 56146-89-5 |
| Molekylformel | C22 H33 N3 O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Acetamido-N',N-cbz-epsilon-aminocaproyl-2-deoxy-b-D-glucopyranosyl amine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H33N3O8/c1-14(27)24-18-20(30)19(29)16(12-26)33-21(18)25-17(28)10-6-3-7-11-23-22(31)32-13-15-8-4-2-5-9-15/h2,4-5,8-9,16,18-21,26,29-30H,3,6-7,10-13H2,1H3,(H,23,31)(H,24,27)(H,25,28)/t16-,18-,19-,20-,21-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1NC(=O)CCCCCNC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl N-[6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]amino]-6-oxohexyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.51 |
| Formel vikt | 467.2268 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?