missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone |
| CAS | 34051-37-1 |
| Molekylformel | C29 H31 N O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-gluconic Acid delta-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31NO6/c1-21(31)30-26-28(35-19-24-15-9-4-10-16-24)27(34-18-23-13-7-3-8-14-23)25(36-29(26)32)20-33-17-22-11-5-2-6-12-22/h2-16,25-28H,17-20H2,1H3,(H,30,31)/t25-,26-,27-,28-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](COCc4ccccc4)OC1=O |
| IUPAC-namn | N-[(3R,4R,5S,6R)-2-oxo-4,5-bis(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 489.56 |
| Formel vikt | 489.215 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?