Läs mer
2-acetamido-3-acetoxybenzoesyra metylester, TRC
Produktkod. 30326767
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30326767 25 mg
1 options
Produktkod. 30326767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16809525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 100193-10-0
Molekylformel C12H13NO5
Kvantitet 25 mg
Synonym N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
LEDER COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C
IUPAC-namn Metyl-2-acetamido-3-acetyloxibenzoat
Molekylvikt (g/mol) 251.24
Formel vikt 251.0794