Läs mer
2-acetamido-3-acetoxybenzoesyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 100193-10-0 |
| Molekylformel | C12H13NO5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C |
| IUPAC-namn | Metyl-2-acetamido-3-acetyloxibenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.24 |
| Formel vikt | 251.0794 |