Läs mer
2-Acetamido-3-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-3-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose |
| CAS | 51449-93-5 |
| Molekylformel | C10 H17 N O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO7/c1-4(13)11-7-9(17-5(2)14)8(15)6(3-12)18-10(7)16/h6-10,12,15-16H,3H2,1-2H3,(H,11,13)/t6-,7-,8-,9-,10?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.24 |
| Formel vikt | 263.1005 |