Läs mer
2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 293.1111 |