Läs mer
2-acetamido-3-O-(D-1-karboxyetyl)-2-deoxy-2-D-glukos, TRC
Produktkod. 30179192
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179192 50 mg
30178957 25 mg
30179069 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA14826550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10597-89-4
Molekylformel C11H19NO8
Molekylvikt (g/mol) 293.27
Synonym N-Acetylmuramic Acid;
IUPAC-namn (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-acetamido-4,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-3-yl] oxypropansyra
LEDER C[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](NC(=O)C)C=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Formel vikt 293.1111