missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-acetamido-3-O-(D-1-karboxyetyl)-2-deoxy-2-D-glukos, TRC

Produktkod. 30179069
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179069 10 mg
30178957 25 mg
30179192 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA14826510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 10597-89-4
Molekylformel C11H19NO8
Molekylvikt (g/mol) 293.27
Synonym N-Acetylmuramic Acid;
IUPAC-namn (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-acetamido-4,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-3-yl] oxypropansyra
LEDER C[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](NC(=O)C)C=O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Formel vikt 293.1111
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.