Läs mer
2-Acetamido-4,6-O-bensyliden-2-deoxy-Beta-D-glucopyranansylazid, TRC
Produktkod. 30313694
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30313694 50 mg
1 options
Produktkod. 30313694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16810350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Azide
CAS 168397-51-1
Molekylformel C15H18N4O5
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O5/c1-8(20)17-11-12(21)13-10(23-14(11)18-19-16)7-22-15(24-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-15,21H,7H2,1H3,(H,17,20)
LEDER CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H]1N=[N+]=[N-])c3ccccc3
IUPAC-namn N-(6-azido-8-hydroxy-2-fenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 334.33
Formel vikt 334.1277