Läs mer
2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-D-glucopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-D-glucopyranose |
| CAS | 29776-43-0 |
| Molekylformel | C15 H19 N O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO6/c1-8(17)16-11-12(18)13-10(21-14(11)19)7-20-15(22-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-15,18-19H,7H2,1H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13-,14?,15?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]1O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[(4aR,7R,8R,8aS)-6,8-dihydroxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.31 |
| Formel vikt | 309.1212 |