Läs mer
2-acetamido-4-metyl-5-tiazolsulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10132324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10132324 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10132324 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148360010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69812-29-9 | C6H7ClN2O3S2 | 254.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
CAS 69812-29-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 161°C to 164°C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H7ClN2O3S2
MDL-nummer MFCD00005320
Kvantitet 1 g
Synonym 2-acetamido-4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl, 2-acetamido-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-1,3-thiazol-5-ylsulphonyl chloride, n-5-chlorosulfonyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetamide, ksc355a5n
InChI-nyckel NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(SC(=N1)NC(=O)C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 2-acetamido-4-metyl-1,3-tiazol-5-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 254.71
PubChem CID 96951
Formel vikt 254.71
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.