missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosyl)-1,6-di-O-N-acetyl-Alpha-D-muramic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-1,6-di-O-N-acetyl-alpha-D-muramic Acid |
| CAS | 475502-13-7 |
| Molekylformel | C29 H42 N2 O18 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | GlcNAc-1-β-4-MurNAc(OAc)5, N-Acetyl-4-O-[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-α-Muramic Acid1,6-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H42N2O18/c1-11(27(39)40)43-25-21(30-12(2)32)28(46-18(8)38)47-20(10-42-15(5)35)24(25)49-29-22(31-13(3)33)26(45-17(7)37)23(44-16(6)36)19(48-29)9-41-14(4)34/h11,19-26,28-29H,9-10H2,1-8H3,(H,30,32)(H,31,33)(H,39,40)/t11?,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,28+,29+/m1/s1 |
| LEDER | CC(O[C@@H]1[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-2-acetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydropyran-4-yl]oxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 706.65 |
| Formel vikt | 706.243 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?