missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-57-0 |
| Molekylformel | C15H19BF3NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19BF3NO3/c1-9(21)20-12-8-10(15(17,18)19)6-7-11(12)16-22-13(2,3)14(4,5)23-16/h6-8H,1-5H3,(H,20,21) |
| LEDER | O=C(C)NC(C=C(C(F)(F)F)C=C1)=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | N-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.12 |
| Formel vikt | 329.141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?