Läs mer
2-acetamido-5-aminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354386
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354386 1 g 1g
11364386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20004.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29958-14-3 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29958-14-3
Molekylformel C7H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00160311
InChI-nyckel SXGURHSLXPDJBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-aminopyridine, n-5-aminopyridin-2-yl acetamide, n-5-amino-2-pyridyl acetamide, acetamide, n-5-amino-2-pyridinyl, n-5-amino-pyridin-2-yl-acetamide, pubchem1297, acmc-1cd4y, 2-acetamino-5-aminopyridine, 2-acetylamino-5-aminopyridine, 6-acetylamino-3-aminopyridine
PubChem CID 2735219
IUPAC-namn N-(5-aminopyridin-2-yl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=NC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-5-aminopyridine
Smältpunkt 144°C to 154°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 128346
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.