Läs mer
Glycerol, 99+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10795711 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning unitSize
10795711 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10579570 500 mL HDPE plastflaska 500ml
12656707 1 L HDPE plastflaska 1 L
12666707 5 L HDPE plastflaska 5 L
10214580 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10795711 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0650/17
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
C3H8O3, CAS-nummer-56-81-5, glycerol, propantriol, glycylalkohol, glycerin, 1,2,3-trihydroxipropan, glycerin, 1,2,3-propantriol, trihydroxipropan, osmoglyn, glyceritol, 1L, 290 grader, 17,5 CHE, odesignad 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propan-1,2,3-triol, 18 grader C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-81-5
Molekylformel C3H8O3
Molekylvikt (g/mol) 92.09
MDL-nummer MFCD00004722
InChI-nyckel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-namn propan-1,2,3-triol
LEDER OCC(O)CO
Tekniske data
Smältpunkt 18°C
pH 5
Kokpunkt 290°C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 3.17
Formel vikt 92.09g/mol
Ångtryck 0.003mbar 50
Fysisk form Very Viscous Liquid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.