Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid |
| Smältpunkt | 222°C to 224°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 882463 |
| Synonym | 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo |
| Formel vikt | 258.07 |
| Procent renhet | 98% |