Läs mer
2-Acetamido-5-chlorobenzophenone-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-5-chlorobenzophenone-d5 |
| CAS | 65854-71-9 |
| Molekylformel | C15H7D5ClNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2'-Benzoyl-4'-chloroacetanilide-d5, NSC 126372-d5, 2-(Acetylamino)-5-chlorobenzophenone-d5, 2’-Benzoyl-4’-chloroacetanilide-d5, N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)acetamide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-10(18)17-14-8-7-12(16)9-13(14)15(19)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,17,18)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2cc(Cl)ccc2NC(=O)C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | N-[4-chloro-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.75 |
| Formel vikt | 278.087 |