Läs mer
(2-Acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2-Acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19H21ClN2O3 |
| Synonym | (2-Acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2O3/c1-13(23)21-16-11-10-14(20)12-17(16)22(15-8-6-5-7-9-15)18(24)25-19(2,3)4/h5-12H,1-4H3,(H,21,23) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | ClC1=CC=C(NC(C)=O)C(N(C2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2-acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Show More |