Läs mer
(2-Acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Produktkod. 30324760
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324760 50 mg
30315542 25 mg
30313220 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30324760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA15010550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
Analyt- eller komponentnamn (2-Acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19H21ClN2O3
Synonym (2-Acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O3/c1-13(23)21-16-11-10-14(20)12-17(16)22(15-8-6-5-7-9-15)18(24)25-19(2,3)4/h5-12H,1-4H3,(H,21,23)
Lösningstyp Neat
LEDER ClC1=CC=C(NC(C)=O)C(N(C2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)=C1
IUPAC-namn tert-butyl (2-acetamido-5-chlorophenyl)(phenyl)carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 360.84
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 360.12