Läs mer
2-Acetamido-5-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-5-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-55-8 |
| Molekylformel | C14H19BFNO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BFNO3/c1-9(18)17-12-7-6-10(16)8-11(12)15-19-13(2,3)14(4,5)20-15/h6-8H,1-5H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(F)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | N-[4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.12 |
| Formel vikt | 279.1442 |