missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 32873-56-6 |
| Molekylformel | C4 H5 N3 O S2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | N-(5-Sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(4,5-Dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, N-(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, 2-(Acetylamino)-1,3,4-thiadiazol-5-mercaptan, 2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 2-Acetylamino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 5-Acetylamino-1,3,4-thiadiazoline-2-thione, NSC 97893 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3OS2/c1-2(8)5-3-6-7-4(9)10-3/h1H3,(H,7,9)(H,5,6,8) |
| LEDER | CC(=O)Nc1nnc(S)s1 |
| IUPAC-namn | N-(5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vikt | 174.9874 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?