Läs mer
2-Acetamido-5-methylthiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-5-methylthiazole |
| CAS | 61996-32-5 |
| Molekylformel | C6H8N2OS |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-4-3-7-6(10-4)8-5(2)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9) |
| LEDER | CC1=CN=C(S1)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.21 |
| Formel vikt | 156.0357 |