missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Acetamido-5-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-5-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-73-0 |
| Molekylformel | C14H19BN2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[4-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BN2O5/c1-9(18)16-12-7-6-10(17(19)20)8-11(12)15-21-13(2,3)14(4,5)22-15/h6-8H,1-5H3,(H,16,18) |
| LEDER | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=C(NC(C)=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C2)O1 |
| IUPAC-namn | N-[4-nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.12 |
| Formel vikt | 306.1387 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?