Läs mer
2-Acetamido-5-nitrothiazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11374574
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374574 1 g 1g
11384574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01356.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-40-9
Molekylformel C5H5N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 187.17
MDL-nummer MFCD00022438
InChI-nyckel UJRRDDHEMZLWFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym nithiamide, 2-acetamido-5-nitrothiazole, aminitrozole, acinitrazole, nitazole, tritheon, gynofon, ametoterina, aminitrozol, lavoflagin
PubChem CID 8798
IUPAC-namn N-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-5-nitrothiazole
Smältpunkt ∽263°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 167361
Merck Index 14,410
Formel vikt 187.18
Procent renhet 98%