Läs mer
2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11322626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322626 1 g 1g
11332626 5 g 5g
11342626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08632.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19407-42-2
Molekylformel C9H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 213.617
MDL-nummer MFCD00051939
InChI-nyckel VFHSJTHAMJFUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-n-acetylamino-6-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-acetamidobenzoic acid, benzoic acid, 2-acetylamino-6-chloro, acmc-20ao6f, 2-acetamido-6-chloro-benzoic acid, 6-chloro-2-methylcarbonylamino benzoic acid
PubChem CID 88044
IUPAC-namn 2-acetamido-6-chlorobenzoic acid
LEDER CC(=O)NC1=C(C(=CC=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid
Smältpunkt 216°C to 218°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 784450
Formel vikt 213.62
Procent renhet 99%