Läs mer
2-Acetamido-N-(e-aminocaproyl)-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamido-N-(e-aminocaproyl)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosylami |
| CAS | 53517-87-6 |
| Molekylformel | C14H27N3O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27N3O6/c1-8(19)16-11-13(22)12(21)9(7-18)23-14(11)17-10(20)5-3-2-4-6-15/h9,11-14,18,21-22H,2-7,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20)/t9-,11-,12-,13-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1NC(=O)CCCCCN |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-6-aminohexanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.38 |