missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-acetamidokrylsyra,≥ 99 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11440912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440912 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11440912 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219505401

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Acetamidoacrylic acid
CAS 5429-56-1
Färg Grädde
Molekylformel C5H7NO3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-acetamidoacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-acetylamino, acrylic acid, 2-acetamido, 2-acetamidoacrylicacid, acetyldehydroalanine, n-acetyldehydroalanine, 2-acetylamino acrylic acid, .alpha.-acetamidoacrylic acid, 2-acetylamino-2-propenoic acid, 2-acetylamino prop-2-enoic acid
InChI-nyckel UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NC(=C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-acetamidoprop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 129.115
PubChem CID 79482
Formel vikt 129.1
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.