Läs mer
2-acetamidokrylsyra, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341367 1 g 1g
11351367 5 g 5g
11361367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11341367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01649.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5429-56-1 | C5H7NO3 | 129.115 g/mol
2-Acetamidokrylsyra används som en antioxidant såväl som en monomer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Acetamidokrylsyra används som
antioxidant såväl som monomer.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid. Något lösligt i vatten och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5429-56-1
Molekylformel C5H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 129.115
MDL-nummer MFCD00004257
InChI-nyckel UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamidoacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-acetylamino, acrylic acid, 2-acetamido, 2-acetamidoacrylicacid, acetyldehydroalanine, n-acetyldehydroalanine, 2-acetylamino acrylic acid, .alpha.-acetamidoacrylic acid, 2-acetylamino-2-propenoic acid, 2-acetylamino prop-2-enoic acid
PubChem CID 79482
IUPAC-namn 2-acetamidoprop-2-ensyra
LEDER CC(=O)NC(=C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamidoacrylic acid
Smältpunkt ∽190°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1812032
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water and methanol.
Formel vikt 129.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.