Läs mer
2-Acetamidoacrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Acetamidoacrylic Acid |
| CAS | 5429-56-1 |
| Molekylformel | C5H7NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid, 2-(Acetylamino)acrylic Acid, Acetyldehydroalanine, N-Acetyl-alpha-aminoacrylic Acid, NSC 14171 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h1H2,2H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | CC(=O)NC(=C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamidoprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.11 |
| Formel vikt | 129.0426 |