Läs mer
2-acetamidophenol, 97 %
Produktkod. 11474797
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474797 25 g 25g
11484797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21264.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 614-80-2 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-80-2
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00002181
InChI-nyckel ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
PubChem CID 11972
IUPAC-namn N-(2-hydroxifenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetamidophenol
Smältpunkt 205°C to 210°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 607592
Formel vikt 151.17
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetamidophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetamidophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.