Läs mer
2-acetamidophenol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318170
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30318170 100 mg
1 options
Produktkod. 30318170 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10011860
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Analyt- eller komponentnamn N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
LEDER CC(=O)Nc1ccccc1O
IUPAC-namn N-(2-hydroxyfenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 151,0633 g/mol