Läs mer
2-acetamidophenol, TRC
Produktkod. 17954675
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17954675 1 g
17920585 100 mg
17972535 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17954675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1584901G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-80-2
Molekylformel C8 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Synonym N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. A (EP), 2-Acetamidophenol, Acetamide, N-(2-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 2'-hydroxy- (7CI,8CI), Acetanilide, o-hydroxy- (3CI), 2-(Acetylamino)phenol, 2-(N-Acetylamino)phenol, 2-Acetaminophenol, 2-Hydroxyacetanilide, 2'-Hydroxyacetanilide, N-Acetyl-2-aminophenol, N-Acetyl-o-aminophenol, NSC 3989, Orthocetamol, o-(Acetylamino)phenol, o-Acetamidophenol, o-Acetaminophenol, o-Hydroxyacetanilide
IUPAC-namn N-(2-hydroxyfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)Nc1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Formel vikt 151.0633